Learn More
2-Morfolinofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762503 10 g 10 g
10213472 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S08696EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 41536-44-1
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00051674
Clave InChI VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795394
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilfenol
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinophenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Morpholinophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.