Learn More
Ácido 2-morfolinonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10262352 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10262352 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24601DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinonicotinic acid
CAS 423768-54-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H12N2O3
Número MDL MFCD03086193
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholinonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-morpholino nicotinic acid, pubchem19585, 2-morpholinonicotinicacid, 2-morpholin-4-ylnicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 2-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid,2-4-morpholinyl
Clave InChI YDUPMJIUJMCXAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-ilpiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 208.217
PubChem CID 2776568
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 97%