Learn More
[2-(Morfolinometil)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | [2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol |
| CAS | 91271-63-5 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C12H17NO2 |
| Número MDL | MFCD03211251 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-morpholinomethyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 2-morpholinomethyl-benzylalkohol, o-morpholin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 2-4-morpholinylmethyl, 2-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol, 2-morpholin-4-yl-methyl-phenyl-methanol hydrochloride, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol saltdata: hcl |
| Show More |