Learn More
Ácido 2-morfolinoisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10101913 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10163264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10101913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 295349-64-3
Fórmula molecular C10H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.217
Número MDL MFCD03411666
Clave InChI OVOIVNZYILYGKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinoisonicotinic acid, 2-morpholin-4-ylisonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-isonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholinopyridine-4-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl-isonitinic acid
PubChem CID 2762479
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-ilpiridina-4-carboxílico
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinoisonicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.