Learn More
2-Morfolinoisonicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095772 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10249342 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095772 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43104CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 864068-87-1
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD08060524
Clave InChI VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537563
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinoisonicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
Nombre IUPAC 2-(morfolin-4-il)piridina-4-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 97%