Learn More
2-(Morfolinoetil)acrilamida, TRC
Código de producto. 30475087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475087 100 mg 100 miligramos
30470170 250 mg 250 miligramos
30470339 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM732950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13276-17-0
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Sinónimo N-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-2-propenamide, N-(2-Morpholinoethyl)acrylamide, N-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]acrylamide
Nombre IUPAC N-(2-morfolina 4-iletil)prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholinoethyl)acrylamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O2/c1-2-9(12)10-3-4-11-5-7-13-8-6-11/h2H,1,3-8H2,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1212