Learn More
2-Morfolinobencilamina, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10477422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10477422 1 g 1 g
10202932 250 mg 250 miligramos
10036904 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10477422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24313DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 204078-48-8
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD03086183
Clave InChI RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
PubChem CID 2776563
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilfenil)metanamina
SMILES NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinobenzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 95%