Learn More
Ácido 2-morfolino-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347644 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10782634 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 865471-20-1
Fórmula molecular C12H12F3NO3
Peso molecular (g/mol) 275.227
Número MDL MFCD09025883
Clave InChI PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24229572
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-il-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.22
Porcentaje de pureza 97%