Learn More
2-Morfolino-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10413435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10413435 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10413435 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57804DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 886851-50-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H12F3NO2
Número MDL MFCD09025884
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
Clave InChI DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-il-5-(trifluorometil)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 259.23
PubChem CID 18525882
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.23
Porcentaje de pureza 97%