Learn More
2-Morfolino-5-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10243232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10243232 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10243232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01290DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
CAS 30742-62-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12N2O4
Número MDL MFCD00439921
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholino-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitrobenzaldehyde, 4-2-formyl-4-nitrophenyl morpholine, 2-morpholin-4-yl-5-nitro-benzaldehyde, 3-formyl-4-morpholin-4-yl nitrobenzene, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitro
Clave InChI PCGDWIWUQDHQLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C=O
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-il-5-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 236.227
PubChem CID 2794872
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.23
Porcentaje de pureza 97%