Learn More
Ácido 2-morfolino-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748055 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10103874 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10659505 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10748055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 332345-29-6
Fórmula molecular C8H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 214.239
Clave InChI NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 97%