Learn More
Ácido 2-morfolino-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103874 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10748055 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10659505 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62401CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 332345-29-6
Fórmula molecular C8H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 214.239
Clave InChI NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 97%