Learn More
Ácido 2-morfolino-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10131174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 906353-04-6
Fórmula molecular C8H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 214.24
Número MDL MFCD09702410
Clave InChI JXQGQYNBVNKCAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229698
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholinothiazole-4-carboxylic acid, 4-4-carboxy-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl, 4-carboxy-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 97%