Learn More
Éster etílico del ácido 2-morfolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Morpholinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 135782-25-1 |
| Fórmula molecular | C7H13NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Morpholinecarboxylic acid','ethyl ester, Ethyl 2-morpholinecarboxylate, 2-Morpholinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl morpholine-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-2-10-7(9)6-5-8-3-4-11-6/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C1CNCCO1 |
| Nombre IUPAC | morfolina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0895 |