Learn More
2-morfolinacarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Morpholinecarbonitrile |
| CAS | 135782-24-0 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | ()-2-Morpholinecarbonitrile, morpholine-2-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h5,7H,1-2,4H2 |
| SMILES | N#CC1CNCCO1 |
| Nombre IUPAC | morfolina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.064 |