Learn More
2-Morfolina4-ilpiridina-3-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10272542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10272542 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10405512 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272542 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 465514-09-4
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD03086195
Clave InChI CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776570
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinonicotinaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 95%