Learn More
(4E)-6-(4-Hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoato de 2-(morfolin-4-il)etilo, N-óxido Mikromol™
Código de producto. 30040540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040540 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30040540 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1001.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4E)-6-(4-Hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoato de 2-(morfolin-4-il)etilo N-óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
CAS 224052-51-1
Nombres de analitos o componentes 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H31 N O8
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil Imp. G (EP), Mycophenolate Mofetil Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3
Nombre IUPAC (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoato de 2-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)etilo
Peso molecular (g/mol) 449.49
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 449,205 g/mol