Learn More
2'-Monodohidroxi-2'-cloro Ganciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir |
| CAS | 108436-36-8 |
| Fórmula molecular | C9 H12 Cl N5 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Monochloroganciclovir, Ganciclovir Imp. C (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-, 2-Amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir, Valganciclovir Hydrochloride Imp. I (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17) |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CCl)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(1-cloro-3-hidroxipropan-2-il)oximetil]-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0629 |