Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite, serum vial bottle
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
2'-MOE-T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside thymidine (T, or 5-me-U) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
2'-MOE-T CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido timidina (T, o 5-me-U) con protección 2'-O-metoxietilo (MOE), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de 2'-O-metoxi-etilo (MOE) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 20 ml con un estilo de cuello de vial de suero, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Applied Biosystems y sintetizadores AKTA.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-metoxietil-timidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C43H55N5O10P
• Base: T
• Peso de la fórmula: 819.0 g/mol
• Número CAS: 163878-63-5
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11 ≤0,01%
• Pureza (31P RMN): ≥99%
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems |
| Tipo de producto | 2in-MOE-T CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Timidina (T) |
| Características de los reactivos | 2in-MOE modificado |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99% |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | TheraPure™ |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.