Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite, serum vial bottle
Código de producto. 18054070 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054070 1 g 1 g
18034090 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054070 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27101902
 Artículo restringido
En stock
2'-MOE-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-O-metoxietilo (MOE), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
2'-MOE-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
2'-MOE-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-O-metoxietilo (MOE), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de 2'-O-metoxi-etilo (MOE) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 20 ml con un estilo de cuello de vial de suero, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Applied Biosystems y sintetizadores AKTA.
Especificaciones:
  • Nombre químico completo – 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-metoxietil-N6-benzoil-adenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
  • Fórmula molecular – C50H58N7O9P
  • Base – A
  • Protección de base – Bz
  • Peso molecular – 932.03 g/mol
  • Número CAS – 251647-53-7
  • Pureza (HPLC) – ≥99%; Impureza M-11 ≤0,01%
  • Pureza (31P RMN) – ≥99%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems
Tipo de producto 2in-MOE-A CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Adenosina (A)
Características de los reactivos 2in-MOE modificado
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Formulario Polvo