Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-MOE-5mC TheraPure™, frasco vial de suero
Código de producto. 18084090 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18084090 1 g 1 g
18054060 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084090 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27102002
 Artículo restringido
En stock
2'-MOE-5mC CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido 5-metil-citidina (5mC) con protección 2'-O-metoxietilo (MOE), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
2'-MOE-5mC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside 5-methyl-cytidine (5mC) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
Features:
  • Full chemical name – 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl-5-methyl-N4-benzoyl-cytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
  • Molecular formula – C50H60N5O10P
  • Base—5mC
  • Base Protection – Bz
  • Molecular weight – 922.0 g/mol
  • CAS number – 163759-94-2
  • HPLC purity – ≥99%; M-11 Impurity ≤0.01%
  • 31P NMR purity – ≥99%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems
Tipo de producto 2in-MOE-5mC CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Citidina (C)
Características de los reactivos 2in-MOE modificado
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Formulario Polvo