Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-5mC Phosphoramidite, 28-400 finish bottle
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
2'-MOE-5mC CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido 5-metil-citidina (5mC) con protección 2'-O-metoxietilo (MOE), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de 2'-O-metoxi-etilo (MOE) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores MerMade.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-metoxietil-5-metil-N4-benzoil-citidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C50H60N5O10P
• Base: 5mC
• Protección de base: Bz
• Peso de la fórmula: 922.0 g/mol
• Número CAS: 163759-94-2
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11 ≤0,01%
• Pureza (31P RMN): ≥99%
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores MerMade |
| Tipo de producto | 2in-MOE-5mC CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Citidina (C) |
| Características de los reactivos | 2in-MOE modificado |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99% |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | TheraPure™ |
| Mostrar más |