Learn More
Hirschmann™ Microburetas con llave de paso recta Bang de clase AS de 2 ml
Código de producto. 13108009
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13108009 2 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13108009 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3300140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    318.00€ / paquete de 2
    Ahorro 42.00€
    11% Descuento
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Con tiras Schellbach de patrón Bang para mejorar la legibilidad.
  • Clase AS
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
  • Marcas de graduación azules
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Llave de paso recta con llave de vidrio esmerilada estándar
  • Llave de paso en tubo de llenado con llave de vidrio
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
Spezifikation
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Bang, tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,01 ml
Tipo Microbureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.