Learn More
2-ácido metilvalérico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491548 100 g 100 g
11401558 500 g 500 g
11411558 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13873.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-61-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido (R,S)-2-metilvalérico es un intermedio en la síntesis de cadena ramificada. El ácido 2-metilpentanoico (ácido 2-metilvalérico) se ha utilizado como estándar interno para el análisis cromatográfico de gases de productos finales microbianos.
Solubilidad
Soluble en agua (13 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-61-0
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00002671
Clave InChI OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylvaleric acid, pentanoic acid, 2-methyl, valeric acid, 2-methyl, methylpropylacetic acid, 2-pentanecarboxylic acid, 2-methyl valeric acid, alpha-methylvaleric acid, pentanoic acid, methyl, kyselina 2-methylvalerova, fema no. 2754
PubChem CID 7341
Nombre IUPAC ácido 2-metilpentanoico
SMILES CCCC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylvaleric acid
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 196°C to 197°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.414
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720655
Información de solubilidad Soluble in water(13g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylvaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylvaleric acid