Learn More
2-metiltriptamina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyltryptamine-d7 |
| CAS | 1794753-05-1 |
| Fórmula molecular | C11H7D7N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-1H-indole-3-ethanamine-d7, 3-(2-Aminoethyl)-2-methyl-indole-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2/c1-8-9(6-7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8/h2-5,13H,6-7,12H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CCN)c([nH]c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[4,5,6,7-tetradeuterio-2-(trideuteriometil)-1H-indol-3-il]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 181.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.1596 |