Learn More
2-metiltiofenotiazina, Mikromol™
Descripción
2-metiltiofenotiazina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylthiophenothiazine |
| CAS | 8-5-7643 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methylthiophenothiazine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H11 N S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methylthiophenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Mostrar más |