Learn More
2-metiltiofenotiazina, Mikromol™
Código de producto. 30051908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051908 25 mg 25 miligramos
30051315 100 mg 100 miligramos
30464061 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051908 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0116.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metiltiofenotiazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiophenothiazine
CAS 8-5-7643
Nombres de analitos o componentes 2-Methylthiophenothiazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methylthiophenothiazine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
SMILES CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nombre IUPAC 2-metilsulfanil-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 245.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0333 g/mol