Learn More
2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001300 25 g Frasco de vidrio 25 g
10066193 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-14-3
Fórmula molecular C5H6S
Peso molecular (g/mol) 98.16
Número MDL MFCD00005451
Clave InChI XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
Nombre IUPAC 2-metiltiofeno
SMILES CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiophene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 113°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5190 to 1.521
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 37
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylthiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.