Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Methylthioadenosine diphosphate trisodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18015742 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18015742 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1624/10
Potent agonist at P2Y1, P2Y12 and P2Y13
Potent purinergic agonist displaying selectivity for P2Y1, P2Y12 and P2Y13 receptors (pEC50 = 8.29 and 9.05 for P2Y1 and P2Y12, EC50 = 19 nM for P2Y13). Induces aggregation of, and inhibits cAMP accumulation in, platelets in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthioadenosine diphosphate trisodium salt
CAS 475193-31-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C11H17N5Na3O10P2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.24
Pureza >98%
Peso molecular 542.259