Learn More
2-metiltiouracilo, TRC
Código de producto. 30479570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479570 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30479570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3307101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthio Uracil
CAS 5751-20-2
Fórmula molecular C5H6N2OS
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4(3H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidone, 2-(Methylthio)pyrimidine-4(3H)-one, 2-Methylsulfanyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol, 2-Methylthio-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-hydroxypyrimidine, 2-Methylthiouracil, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine, NSC 125339, NSC 165518
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2OS/c1-9-5-6-3-2-4(8)7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
SMILES CSc1nccc(O)n1
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilpirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 142.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0201