Learn More
2-(Metiltio)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469323 5 g 5 g
11459323 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11763.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5780-36-9 | C5H6S2 | 130.223 g/mol
2-(Methylthio)thiophene is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used in the preparation of 2-thiocyanato-thiophene by reaction with cyanogen iodide using sodium methylmercatide as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(metiltio)tiofeno se utiliza como producto intermedio en química sintética. También se utiliza en la preparación de 2-tiocianato-tiofeno por reacción con yoduro de cianógeno utilizando metil mercaptano sódico como reactivo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5780-36-9
Fórmula molecular C5H6S2
Peso molecular (g/mol) 130.223
Número MDL MFCD00052382
Clave InChI ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79844
Nombre IUPAC 2-metilsulfaniltiofeno
SMILES CSC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (Methylthio)thiophene
Punto de ebullición 82°C to 84°C (15 mmHg)
Olor Stench
Índice de refracción 1.596
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 106272
Sinónimo 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%