Learn More
2-(Metiltio)fenol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338245 25 g 25 g
11318245 1 g 1 g
11328245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10128.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1073-29-6 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-29-6
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.20
Número MDL MFCD00002211
Clave InChI SOOARYARZPXNAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio phenol, 2-hydroxythioanisole, 2-methylsulfanyl phenol, 2-hydroxy thioanisole, phenol, 2-methylthio, o-hydroxythioanisole, o-methylthio phenol, phenol, o-methylthio, 2-methylmercaptophenol, 2-methylmercapto phenol
PubChem CID 61261
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilfenol
SMILES CSC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)phenol
Densidad 1.16
Punto de ebullición 104°C to 106°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 25 g
Beilstein 1859745
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza ≥97%