Learn More
2-(Metiltio)oxazolo[5,4-c]piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437907 250 mg 250 miligramos
11436690 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51017.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 169205-96-3
Fórmula molecular C7H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD08447111
Clave InChI DEGNWJBCNBPOPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio oxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl-oxazolo 5,4-c pyridine, acmc-1bzgj, 2-methylsulfanyloxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl 1,3 oxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl pyrido 4,3-d 1,3 oxazole, 2-methylsulfanyl-1,3 oxazolo 5,4-c pyridine
PubChem CID 10241148
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilo-[1,3]oxazolo[5,4-c]piridina
SMILES CSC1=NC2=CC=NC=C2O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)oxazolo[5,4-c]pyridine
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2