Learn More
Ácido 2-(metiltio)nicotínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362357 10 g 10 g
11352357 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09920.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74470-23-8 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74470-23-8
Fórmula molecular C7H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 169.198
Número MDL MFCD00010101
Clave InChI COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio nicotinic acid, 2-methylsulfanyl nicotinic acid, 2-methylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-methylthio pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylthio, 2-methylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylmercapto nicotinic acid, 2-methylthiopyridine-3-carboxylic acid, acmc-20aomm, maybridge1_001445
PubChem CID 262400
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfanilipiridina-3-carboxílico
SMILES CSC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)nicotinic acid
Punto de fusión 215°C to 218°C
Cantidad 10 g
Beilstein 4391503
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.2
Porcentaje de pureza ≥98%