Learn More
2-(Metiltio)naftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480457 1 g 1 g
11490457 5 g 5 g
11400467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22368.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7433-79-6 | C11H10S | 174.261 g/mol
2-(Methylthio)naphthalene is used to produce 1-chloro-2-methylsulfanylnaphthalene. This reaction will need reagent CuCl2-Al2O3, and the menstruum benzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(metiltio)naftaleno se utiliza para producir 1-cloro-2-metilsulfanilnaftaleno. Para esta reacción será necesario el reactivo CuCl2-Al2O3y el benceno disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7433-79-6
Fórmula molecular C11H10S
Peso molecular (g/mol) 174.261
Número MDL MFCD00051615
Clave InChI SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
PubChem CID 139022
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilnaftaleno
SMILES CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)naphthalene
Punto de fusión 62°C to 63°C
Olor Stench
Cantidad 1 g
Beilstein 1859409
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.27
Porcentaje de pureza 98%