Learn More
2-(Metiltio)etilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10511872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10486652 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD06838DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 18542-42-2
Fórmula molecular C3H9NS
Peso molecular (g/mol) 91.172
Número MDL MFCD00014825
Clave InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilethanamina
SMILES CSCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethylamine
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.974g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3S(CH2)2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.18
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico