Learn More
2-(Metiltio)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10106713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10106713 1 g Frasco de vidrio 1 g
10259043 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10106713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18542-42-2
Número MDL MFCD00014825
Clave InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilethanamina
SMILES CSCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a marrón
Densidad 0.9740g/mL
Punto de ebullición 148.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H9NS
Fórmula lineal CH3S(CH2)2NH2
Índice de refracción 1.4950 to 1.4970
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.974
Peso molecular (g/mol) 91.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylthio)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.