Learn More
2-(Metiltio)etilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470008 5 g 5 g
11460008 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22941.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(metiltio)etilamina es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, agentes oxidantes y el dióxido de carbono. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18542-42-2
Fórmula molecular C3H9NS
Peso molecular (g/mol) 91.172
Número MDL MFCD00014825
Clave InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilethanamina
SMILES CSCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethylamine
Densidad 0.974
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal CH3S(CH2)2NH2
Índice de refracción 1.4965
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Beilstein 1731099
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.18
Porcentaje de pureza 95%