Learn More
2-(Metiltio)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377445 5 g 5 g
11387445 25 g 25 g
11397445 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05442.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
2-(Methylthio)ethanol is used as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(metiltio)etanol se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
No almacenar junto con ácidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-38-5
Fórmula molecular C3H8OS
Peso molecular (g/mol) 92.16
Número MDL MFCD00002908
Clave InChI WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
Nombre IUPAC 2-metilsulfanileetanol
SMILES CSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethanol
Densidad 1.06
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3S(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4944
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 1731081
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.16
Porcentaje de pureza 99%