Learn More
2-(Metiltio)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761535 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10511282 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10328110 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761535 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210101000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-38-5
Fórmula molecular C3H8OS
Peso molecular (g/mol) 92.16
Número MDL MFCD00002908
Clave InChI WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
Nombre IUPAC 2-metilsulfanileetanol
SMILES CSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4934 to 1.4954
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, II, 524
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylthio)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.