Learn More
2-(Metiltio)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511282 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10328110 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10761535 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10511282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210100050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-38-5
Fórmula molecular C3H8OS
Peso molecular (g/mol) 92.16
Número MDL MFCD00002908
Clave InChI WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
Nombre IUPAC 2-metilsulfanileetanol
SMILES CSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4934 to 1.4954
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, II, 524
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylthio)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.