Learn More
Ribósido de 2-metiltio-cis-zeatina, TRC
Código de producto. 30473001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30473001 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30473001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3305255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthio-cis-zeatin Riboside
CAS 52049-48-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H23 N5 O5 S
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23N5O5S/c1-8(5-22)3-4-17-13-10-14(20-16(19-13)27-2)21(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h3,7,9,11-12,15,22-25H,4-6H2,1-2H3,(H,17,19,20)/b8-3-/t9?,11-,12-,15+/m0/s1
SMILES CSc1nc(NC\C=C(\C)/CO)c2ncn([C@@H]3OC(CO)[C@H](O)[C@@H]3O)c2n1
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[[(Z)-4-hidroxi-3-metilbut-2-enil]amino]-2-metilsulfanilpurin-9-il]oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 397.449
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.142
Porcentaje de pureza >95