Learn More
2-(Metiltio)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10683793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10683793 1 g 1 g
10374482 250 mg 250 miligramos
10407564 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09736DA
 Artículo restringido
CAS 56004-83-2
Fórmula molecular C8H11NS
Peso molecular (g/mol) 153.243
Número MDL MFCD00831039
Clave InChI YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
PubChem CID 2736981
Nombre IUPAC (2-metilsulfanilfenil)metanamina
SMILES CSC1=CC=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)benzylamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3SC6H4CH2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.25
Porcentaje de pureza 95%