Learn More
2-(Metiltio)benzotiazol, TRC
Código de producto. 30480294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480294 500 mg 500 miligramos
30470514 2.5 g 2.50 g
30480295 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM725628500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-22-5
Fórmula molecular C8 H7 N S2
Peso molecular (g/mol) 181.28
Sinónimo Benzothiazole, 2-(methylthio)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-(Methylthio)benzothiazole (ACI), 2-(Methylmercapto)benzothiazole, 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole, 2-Methylsulfanyl-1,3-benzothiazole, Methylcaptax, NSC 31259, NSC 41046, NSC 5352
Nombre IUPAC 2-metilsulfanil-1,3-benzotiazol
SMILES CSc1nc2ccccc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)benzothiazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.002