Learn More
2-(Metiltio)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357026 1 g 1 g
11367026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06870.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6609-54-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
2-(Methylthio)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(metiltio) benzonitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6609-54-7
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.211
Número MDL MFCD00015557
Clave InChI PXZSANDJGNKIIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio benzonitrile, 2-methylsulfanyl benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl sulfide, 2-methylmercapto benzonitrile, methylthio benzonitrile, 2-methylthiobenzenecarbonitrile, benzonitrile,2-methylthio, 2-methylsulfanyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 138781
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilbenzonitrilo
SMILES CSC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)benzonitrile
Punto de fusión 33°C to 38°C
Punto de ebullición 116°C to 117°C (5 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2207135
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 98%