Learn More
Ácido 2-(metiltio)benzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458553 25 g 25 g
11444203 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10379.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3724-10-5 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
2-(Methylthio)benzoic acid is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(metiltio)benzoico se utiliza como una materia prima importante e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y productos colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, aminas. Almacenar en un lugar fresco y seco Almacenar en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3724-10-5
Número MDL MFCD00029934
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (Methylthio)benzoic acid
Punto de fusión 166°C to 168°C
Fórmula molecular C8H8O2S
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-methylthio benzoic acid, benzoic acid, 2-methylthio, o-methylthio benzoic acid, benzoic acid, o-methylthio, 2-methylsulfanyl benzoic acid, 2-methylmercaptobenzoic acid, 2-carboxyphenyl methyl sulfide, acide methyl-s-2-benzoique, 2-methylmercapto benzoic acid, acide methyl-s-2-benzoique french
Información de solubilidad Soluble in Methanol.
Clave InChI LWJQGKJCZOGGPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=CC=C1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfanilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 168.21
PubChem CID 19498
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza ≥98%