Learn More
Ácido 2-(metiltio)bencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398426 1 g 1 g
11308436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17456.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 168618-42-6 | C7H9BO2S | 168.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168618-42-6
Fórmula molecular C7H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 168.02
Número MDL MFCD01318165
Clave InChI QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
PubChem CID 2773543
Nombre IUPAC ácido (2-metilsulfanilfenilo)borónico
SMILES CSC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼160°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8309529
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.02
Porcentaje de pureza ≥98%