Learn More
2-(Metiltio)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475093 5 g 5 g
11485093 25 g 25 g
11495093 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2987-53-3 | C7H9NS | 139.216 g/mol
2-(Methylthio)aniline used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(Metiltio)anilina se emplea como materia prima importante y como intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (menos).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2987-53-3
Fórmula molecular C7H9NS
Peso molecular (g/mol) 139.216
Número MDL MFCD00007708
Clave InChI WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
PubChem CID 76337
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilanilina
SMILES CSC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)aniline
Densidad 1.111
Punto de ebullición 233°C to 234°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.624
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 386211
Información de solubilidad Soluble in water (less).
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylthio)aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methylthio)aniline