Learn More
2-(Metiltio)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623805 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623805 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10180744 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623805 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2987-53-3 | C7H9NS | 139.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2987-53-3
Fórmula molecular C7H9NS
Peso molecular (g/mol) 139.22
Número MDL MFCD00007708
Clave InChI WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
PubChem CID 76337
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilanilina
SMILES CSC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)aniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Densidad 1.1110g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SC6H4NH2
Índice de refracción 1.6230 to 1.6250 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 399
Gravedad específica 1.111
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylthio)aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.