Learn More
2-(Metiltio)-4,6-pirimidinadiol, TRC
Código de producto. 30484147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30484147 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30484147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3307705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol
CAS 1979-98-2
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2 S
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CSc1nc(O)cc(O)n1
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilpirimidina-4,6-diol
Peso molecular (g/mol) 158.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.015